Fortfahren mit
07077
N-(p-Coumaroyl)-L-homoserin-lacton
≥94% (HPLC)
Synonym(e):
p-Coumaroyl-(S)-(−)α-amino-γ-butyrolacton, pC-HSL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 201.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13NO4
Molekulargewicht:
247.25
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 201.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol
color
white to off-white
mp
201.2 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H13NO4/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(16)14-11-7-8-18-13(11)17/h1-6,11,15H,7-8H2,(H,14,16)/b6-3+/t11-/m0/s1
InChI key
CCIXZFJYFQJTGK-GQOHGMTASA-N
Application
N-(p-Coumaroyl)-L-homoserine lactone, or pC-HSL, can be used to study microbiology, quorum sensing and signaling compounds. pC-HSL has been used to study the activity of the Rhodopseudomonas palustris p-coumaroyl-homoserine lactone-responsive transcription factor RpaR.
Biochem/physiol Actions
New type of bacterial, quorum sensing signal compound[1]. Quorum sensing mechanism has been investigated in Rhodopseudomonas palustris, but the signal compound has been discovered in other bacteria such as Bradyrhizobium sp. or Silicibacter pomeroyi.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A44509237817729698
form
powder
form
crystalline
form
solid
form
crystals
assay
≥94% (HPLC)
assay
99%
assay
99%
assay
97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
201.2 °C
mp
220-225 °C (lit.)
mp
91 °C (lit.)
mp
89-93 °C
optical activity
[α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol
optical activity
-
optical activity
[α]25/D −49.8°, c = 2 in H2O
optical activity
[α]22/D +50.0°, c = 0.5 in H2O
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)