Fortfahren mit
STS0004
TERGITOL™ TMN-100X solution
Synonym(e):
Branched secondary alcohol ethoxylate 10.1 EO, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 64.70
CHF 48.52
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.80
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.28
CHF 48.52
ListenpreisCHF 64.70Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
570 g/mol by calculation
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
CMC
830 ppm (25°C)
viscosity
88 cP(25 °C)
transition temp
pour point -6 °C, cloud point 65 °C (1 wt% actives aq solution)
solubility
water: freely soluble at 20 °C (visual)
density
1.025 g/mL at 20 °C
HLB
14.1
SMILES string
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI key
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is a 90% aqueous solution of a branched secondary alcohol ethoxylate with 10.1 ethylene oxide (EO) units.
Application
TERGITOL™ TMN-100X can be used as:
  • A foaming agent in the study of surfactant effect on glass-ceramic biomaterials (bioactive glasses).
  • A surfactant in the preparation of nickel-graphene oxide composite coatings.
Features and Benefits
  • Superior wetting
  • Penetrant & dispersant
  • Narrow gel range
  • Effective emulsifier
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8645486453STS0022
description
-
description
Non-ionic, 1313 ppm, liquid, cloud point 76 °C
description
Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C
description
Non-ionic surfactant
technique(s)
LC/MS: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
laboratory grade
grade
-
grade
-
grade
laboratory grade
HLB
14.1
HLB
14.4
HLB
13.1
HLB
8.1
density
1.025 g/mL at 20 °C
density
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
0.928 g/mL at 20 °C
CMC
830 ppm (25°C)
CMC
1313 ppm
CMC
800 ppm
CMC
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)