Fortfahren mit
FPPMCC3
Flammpunkt-Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (116.0 °C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 x 80 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 359.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 359.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ASTM® D93
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Pensky Martens Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FPPMCC4FPPMCC5FPPMCC6
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (116.0 °C)
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (143.0 °C)
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (184.0 °C)
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (232.0 °C)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
agency
according to ASTM® D93
agency
according to ASTM® D93
agency
according to ASTM® D93
agency
according to ASTM® D93
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)