Fortfahren mit
FPCOC6
Flammpunkt-Standard - Cleveland Open Cup
certified reference material, ASTM D 92 (112 °C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 x 80 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 343.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 343.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ASTM® D92
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FPCOC1FPCOC3FPCOC4
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C