Fortfahren mit
91077
2,2,2-Trichloracetimidsäure-tert.-butylester
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
tert.-Butyl-2,2,2-trichloracetimidat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CCl3C(=NH)OC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
1770049
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.), n20/D 1.457
bp
65 °C/11 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
InChI key
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent used for the smooth and selective preparation of tert-butyl esters and ethers from acids and alcohols, respectively
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)