Merck
79270
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-trimethylsiloxy-ethylen
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
α-(Trimethylsiloxy)-styrol, Acetophenonenol-trimethylsilylether
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.33
Beilstein:
1306914
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
Sonstige Hinweise
Versatile intermediate[1][2][3][4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S.H. Mashraqui et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2513-2513 (1984)
J.K. Rasmussen
Synthesis, 91-91 (1977)
I. Fleming
Chimia, 34, 265-265 (1980)
E.W. Colvin
Chemical Society Reviews, 7, 15-15 (1978)