Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.14
EC Number:
200-843-6
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1098293
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
46 °C (lit.)
Vapor pressure:
5.83 psi
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
2.67 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
5.83 psi
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
212 °F
quality
low in benzene
expl. lim.
50 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤1 ppm benzene, ≤1 ppm toluene
refractive index
n20/D 1.627
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
density
1.263 g/mL at 20 °C, 1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kohlenstoffdisulfid
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?