Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2BrClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.43
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
73-79 °C (lit.), 74-77 °C
SMILES string
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChI key
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?