Direkt zum Inhalt
44705
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan
analytical standard
Synonym(e):
1,1,2-Trichlortrifluorethan, Genetron® 113
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCF2CCl2F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.38
EC Number:
200-936-1
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1740335
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
vapor pressure
5.5 psi ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
1256 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.), n20/D 1.359
bp
47-48 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
SMILES string
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
InChI key
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Genetron is a registered trademark of Honeywell International Inc.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
383.0 °F
Flammpunkt (°C)
195 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)