Wichtige Dokumente
24020
Ethyl-4-Chlorbutyrat
purum, ≥97.5% (GC)
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥97.5% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
186 °C (lit.)
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)