Fortfahren mit
08996
(−)-Ethyl L-Lactat
analytical standard
Synonym(e):
(−)-Ethyl-L-lactat, (S)-(−)-2-Hydroxy-propionsäure-ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 71.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-694-1
Beilstein/REAXYS Number:
1720839
MDL number:
CHF 71.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
assay
≥98.5% (GC)
optical activity
[α]/D 10.5±1° (neat)
autoignition temp.
752 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.410-1.420, n20/D 1.4130 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.221006979977367
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Ethyl L-Lactat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)