Fortfahren mit
08569
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Synonym(e):
AMPD, Ammediol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 328.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2)2C(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-100-7
Beilstein/REAXYS Number:
635708
MDL number:
CHF 328.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.63 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 152 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (NT)
form
crystalline
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
bp
151 °C/10 mmHg (lit.)
mp
100-110 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
carbonate (CO32-): ≤1000 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol can be used to study biological buffers. 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol has been used in a study to afford a new family of isostructural octanuclear Cu4Ln4 complexes. 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol has also been used in a study to improve cooling refrigerants for low-temperature applications.
Buffer component in a SDS-gradient gel electrophoresis system that separates polypeptides in the molecular weight range of 1500 to 100,000. Used as a spacer in isotachophoresis of proteins. Also used as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.014640858108578
assay
≥99.5% (NT)
assay
-
assay
≥90% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
form
crystalline
form
solid
form
solid
form
solid
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)