Merck
08158
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalinsulfonsäure
technical, ≥90% (T)
Synonym(e):
7-Amino-1-naphthol-3-sulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.25
EC Number:
202-000-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1821283
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
assay
≥90% (T)
SMILES string
Nc1ccc2cc(cc(O)c2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-7-2-1-6-3-8(16(13,14)15)5-10(12)9(6)4-7/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
HBZVNWNSRNTWPS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)