Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 39.00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023356
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-598-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1363317
Assay:
≥97.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
4.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.), 41-44 °C
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay - | assay - | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 40-42 °C (lit.), 41-44 °C | mp - | mp - | mp 40-42 °C (lit.) |
| bp 218-219 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 218-219 °C (lit.) |
| vapor density 4.2 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density 4.2 (vs air) |
| vapor pressure 0.13 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure 0.13 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylphenol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?