Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 155.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~100 mg/mL in ethanol
format
single component solution
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC/C=C\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+
InChI key
GKJZMAHZJGSBKD-NMMTYZSQSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| format single component solution | format - | format - | format - |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98% | assay ≥97% (GC) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| concentration ~100 mg/mL in ethanol | concentration 58-74% (GC) | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?