Fortfahren mit
03351
Diethylenglykol-monobutylether
≥99.0%
Synonym(e):
2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol, BDG, Butyldiglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 292.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-961-6
Beilstein/REAXYS Number:
1739225
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC), ≥99.0%
Bp:
224-228 °C (lit.)
CHF 292.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.432
bp
224-228 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimal Design of Alkaline-Surfactant-Polymer Flooding under Low Salinity Environment: Diese Forschungsergebnisse betonen den Einsatz von Diethylenglycolmonobutylether für eine gesteigerte Effizienz verbesserter Ölrückgewinnungsmethoden, insbesondere in Umgebungen mit geringer Salinität. Diese Anwendung weist auf das Potenzial hin, den ökologischen Fußabdruck von Ölförderverfahren zu reduzieren (Novriansyah A et al., 2020).
  • Bioaugmentation for treatment of full-scale diethylene glycol monobutyl ether (DGBE) wastewater by Serratia sp. BDG-2: Diese Studie zeigt die biologische Abbaubarkeit von Lösungsmitteln und das Potenzial für deren Entfernung aus Abwässern unter Verwendung spezifischer Bakterienstämme und betont wichtige Überlegungen hinsichtlich der Umweltsicherheit (Chen M, et al., 2016).
  • Diethylene glycol mono butyl ether concentrations in room air from application of cleaner formulations to hard surfaces: Diese Untersuchung erforscht die Auswirkungen auf die Luftqualität beim Einsatz von Diethylenglycolmonobutylether in Reinigungsprodukten und betont die Bedeutung der Überwachung und der Handhabung von Luftschadstoffen in Innenräumen in industriellen und häuslichen Umgebungen (Gibson WB, et al., 1991).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.031290381903823
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
impurities
≤0.1% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
density
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.432
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.446
refractive index
n20/D 1.430
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenglykol-monobutylether
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)