Merck
28-5490
Bernsteinsäure
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Butandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
EC Number:
203-740-4
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline
Grade:
SAJ first grade
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
water: 83 g/L at 25 °C
density
1.564 g/cm3 at 15 °C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bernsteinsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)