Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
EC Number:
200-889-7
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
906698
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ special grade
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 26 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
896 °F
expl. lim.
8 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?