Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 198.00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 757.00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 902.00 |
2.5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'780.00 |
CHF 198.00
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>1.5 U/mg (Lyophilizate, Collagenase activity)
packaging
pkg of 1 g (11249002001), pkg of 100 mg (11213857001), pkg of 2.5 g (11213873001), pkg of 500 mg (11213865001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2.5 mg/mL
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown to brown
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Clostripain 24.099 U/mg, Protease 4.4 U/mg (Proteases), Trypsin 53.428 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
General description
Hinweis: Collagenase P ist eine nicht sterile Zubereitung des Kulturüberstands von Clostridium histolyticum. Sie ist weder dafür konzipiert noch dazu vorgesehen, Langerhans-Inseln zur Transplantation in Menschen zu isolieren und darf für solche Zwecke nicht eingesetzt werden.
Application
Biochem/physiol Actions
Collagenaseaktivität: >0,15 U/mg (nach Wünsch) (+25°C, 4-Phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg als Substrat)
Kontaminierende Enzymaktivitäten: Trypsin, Clostripain und gesamtproteolytische Aktivität
Collagenase P weist eine sehr hohe Collagenaseaktivität auf (>1,5 U/mg) und wurde für die Isolierung von Langerhans-Inseln der Maus funktionsgetestet.
Spezifität: Collagenase baut natives Collagen ab. Clostripain, trypsinähnliche Enzyme und neutrale Proteasen bauen ebenfalls andere Proteine ab.
Features and Benefits
Lyophilisat, nicht steril
Preparation Note
Inhibitoren:
Collagenase-Inhibitoren: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-Mercaptoethanol
Collagenase wird durch Serum nicht gehemmt.
Clostripain-Inhibitoren: TLCK
Trypsin-Inhibitoren: Aprotinin, Trypsin-Inhibitor (Eiklar, Sojabohnen)
Arbeitskonzentration: 0,5 bis 2,5 mg/ml
0,5 bis 1,5 mg/ml zur Isolierung von Langerhans-Inseln aus Maus- und Rattenpankreas.
Ca. 2 mg/ml zur Isolierung von Adipozyten.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25°C
Die rekonstituierte Lösung ist bei -15 bis -25 °C stabil. Teilen Sie das Produkt in angemessene Aliquote auf und vermeiden Sie wiederholtes Einfrieren und Auftauen.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum |
| application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| concentration 0.5-2.5 mg/mL | concentration ~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes) | concentration - | concentration - |
| form lyophilized | form lyophilized | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?