Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 138.00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 506.00 |
2.5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'320.00 |
CHF 138.00
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
packaging
pkg of 100 mg (11088807001), pkg of 2.5 g (11088831001), pkg of 500 mg (11088815001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2.5 mg/mL
optimum pH
6.0-8.0
application(s)
sample preparation
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Collagenase B wird zur Präparation von Zellen aus Maus-Aorten und Darmkrebsgewebe verwendet.[2][3]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Collagenaseaktivität: >0,15 Einheiten/mg (nach Wünsch) (+25 °C, 4-Phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg als Substrat)
Kontaminierende Enzymaktivitäten: Trypsin, Clostripain und gesamtproteolytische Aktivität
Collagenase B hat eine normale bis hohe Collagenaseaktivität und eine überdurchschnittlich hohe Clostripainaktivität (üblicherweise >10 Einheiten/mg).
Inhibitoren:
Collagenase-Inhibitoren: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-Mercaptoethanol
Collagenase wird durch Serum nicht gehemmt.
Clostripain-Inhibitoren: TLCK
Trypsin-Inhibitoren: Aprotinin, Trypsin-Inhibitor (Eiklar, Sojabohnen), Serum
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 0,5 bis 2,5 mg/ml
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Roche empfiehlt, nur die Lyophilisatmenge zu rekonstituieren, die für die sofortige Anwendung benötigt wird. Die rekonstituierte Lösung kann bei -15 bis -25 °C bis zu einer Woche aufbewahrt werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden, da die Aktivität nach der Rekonstituierung abnimmt.
Other Notes
Die Collagenaseaktivität wird häufig in Mandl-Einheiten angegeben (1 μmol Leucin wird in 5 Stunden bei +37 °C aus Collagen freigesetzt).
Leider gibt es keinen gemeinsamen Umrechnungsfaktor für die beiden Einheiten der Aktivität, da die Mandl-Einheit teilweise von der Konzentration der kontaminierenden Proteasen im Collagenasepräparat abhängt, die eine undefinierbare Variable darstellt. Eine reinere Collagenasezubereitung ergäbe somit eine geringere spezifische Aktivität in Mandl-Einheiten als eine Rohzubereitung. Für Clostridium-Zubereitungen sind üblicherweise Umrechnungsfaktoren von ca. 1:1800 angegeben (z. B. enthielt eine bestimmte Charge Clostridium-Collagenase ca. 0,15 Wünsch-Einheiten/mg und 250 Mandl-Einheiten/mg).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum |
| concentration 0.5-2.5 mg/mL | concentration ~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes) | concentration - | concentration 1 mg/mL |
| application(s) sample preparation | application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution) |
| optimum pH 6.0-8.0 | optimum pH 6.0-8.0 | optimum pH - | optimum pH - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?