Merck
RIEH04265C10
Rieke Metals, Inc.
4-[(4-ETHYLPIPERAZINO)METHYL]THIOPHENOL
About This Item
Molekulargewicht:
236.38
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]benzenethiol
Inchi Code
1S/C13H20N2S/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)11-12-3-5-13(16)6-4-12/h3-6,16H,2,7-11H2,1H3
InChIKey
HHLKCJPUYZAYGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/NV05575
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)