Wichtige Dokumente
RIE240869964
Rieke Metals, Inc.
6-Methyl-2-(4-pentyloxybenzoyl)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
283.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)[4-(pentyloxy)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H21NO2/c1-3-4-5-13-21-16-11-9-15(10-12-16)18(20)17-8-6-7-14(2)19-17/h6-12H,3-5,13H2,1-2H3
InChIKey
IPCSPPGAUNMOFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5612-36d
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)