Merck
RIE240869933
Rieke Metals, Inc.
6-Methyl-2-(3-trifluoromethylbenzoyl)pyridine
Größe auswählen
1 G
CHF 712.18
2 G
CHF 1’044.90
5 G
CHF 2’063.66
Lieferanten-SKU: 5612-09-1G
CHF 712.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 712.18
2 G
CHF 1’044.90
5 G
CHF 2’063.66
About This Item
Molekulargewicht:
265.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5612-09-1G
CHF 712.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F3NO/c1-9-4-2-7-12(18-9)13(19)10-5-3-6-11(8-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
InChIKey
BYQUXXXOMPAABD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5612-09
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)