Merck
RIE156331349
Rieke Metals, Inc.
1-Chloro-4-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)benzene
Größe auswählen
1 G
CHF 492.83
2 G
CHF 762.24
5 G
CHF 1’212.73
Lieferanten-SKU: 8036A-1G
CHF 492.83
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 492.83
2 G
CHF 762.24
5 G
CHF 1’212.73
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 8036A-1G
CHF 492.83
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-chlorobenzyl)-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-9-3-1-8(2-4-9)7-10-12-5-6-13-10/h1-4,10H,5-7H2
InChIKey
WMNQMPLCEZFODE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White sticky solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8036a
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)