Wichtige Dokumente
RIE156331335
Rieke Metals, Inc.
4'-chloro-2',5'-difluoro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 8583-4-0-1G
CHF 691.58
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 8583-4-0-1G
CHF 691.58
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(4-chloro-2,5-difluorophenyl)-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C17H21ClF2O3/c1-17(2)9-22-16(23-10-17)6-4-3-5-15(21)11-7-14(20)12(18)8-13(11)19/h7-8,16H,3-6,9-10H2,1-2H3
InChIKey
KVPVGRCEJJGFBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)