Wichtige Dokumente
RIE156331295
Rieke Metals, Inc.
9-[3-(1,3-dioxan-2-yl)propionyl]phenanthrene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 8548-2-0-1G
CHF 582.63
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 8548-2-0-1G
CHF 582.63
Iupac Name
3-(1,3-dioxan-2-yl)-1-(9-phenanthryl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C21H20O3/c22-20(10-11-21-23-12-5-13-24-21)19-14-15-6-1-2-7-16(15)17-8-3-4-9-18(17)19/h1-4,6-9,14,21H,5,10-13H2
InChIKey
YQOFECLBAMKMOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)