Wichtige Dokumente
RIE156331186
Rieke Metals, Inc.
3'-Bromo-3-(1,3-dioxan-2-yl)propiophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 8515-2-2-1G
CHF 691.58
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 8515-2-2-1G
CHF 691.58
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-(1,3-dioxan-2-yl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H15BrO3/c14-11-4-1-3-10(9-11)12(15)5-6-13-16-7-2-8-17-13/h1,3-4,9,13H,2,5-8H2
InChIKey
NCLLIUUWESDHTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)