Merck
RIE156331156
Rieke Metals, Inc.
3-Fluoro-2-methyl (1,3-dioxolan-2-ylmethyl)benzene
Größe auswählen
1 G
CHF 492.83
2 G
CHF 762.24
5 G
CHF 1’212.73
Lieferanten-SKU: 8099A-1G
CHF 492.83
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 492.83
2 G
CHF 762.24
5 G
CHF 1’212.73
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 8099A-1G
CHF 492.83
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-fluoro-2-methylbenzyl)-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C11H13FO2/c1-8-9(3-2-4-10(8)12)7-11-13-5-6-14-11/h2-4,11H,5-7H2,1H3
InChIKey
NNSVTRKAENTJDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8099a
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)