Merck
RIE156330413
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 7-methyl-6-oxooctanoate
Größe auswählen
1 G
CHF 473.69
2 G
CHF 781.37
5 G
CHF 1’763.33
Lieferanten-SKU: 7631D-1G
CHF 473.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 473.69
2 G
CHF 781.37
5 G
CHF 1’763.33
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7631D-1G
CHF 473.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 7-methyl-6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C11H20O3/c1-4-14-11(13)8-6-5-7-10(12)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
KWMYXLOGIIOZHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7631d
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)