Merck
RIE156330353
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-cyclohexyl-8-oxooctanoate
Größe auswählen
1 G
CHF 559.08
2 G
CHF 902.10
5 G
CHF 2’124.02
Lieferanten-SKU: 7582F-1G
CHF 559.08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 559.08
2 G
CHF 902.10
5 G
CHF 2’124.02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.4
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7582F-1G
CHF 559.08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 8-cyclohexyl-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C16H28O3/c1-2-19-16(18)13-9-4-3-8-12-15(17)14-10-6-5-7-11-14/h14H,2-13H2,1H3
InChIKey
OQOPHDDUPFVFBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7582f
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)