Merck
RIE156330037
Rieke Metals, Inc.
6-[2-Chloro-4-(methylthio)phenyl]-6-oxohexanoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 473.69
2 G
CHF 781.37
5 G
CHF 1’763.33
Lieferanten-SKU: 7206D-1G
CHF 473.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 473.69
2 G
CHF 781.37
5 G
CHF 1’763.33
About This Item
Molekulargewicht:
286.78
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7206D-1G
CHF 473.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-[2-chloro-4-(methylsulfanyl)phenyl]-6-oxohexanoic acid
Inchi Code
1S/C13H15ClO3S/c1-18-9-6-7-10(11(14)8-9)12(15)4-2-3-5-13(16)17/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
WGDRSBJOERECRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7206d
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)