Merck
RIE156328947
Rieke Metals, Inc.
9-Phenanthryl trifluoromethyl ketone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(9-phenanthryl)ethanone
Inchi Code
1S/C16H9F3O/c17-16(18,19)15(20)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
InChIKey
CTTFSYLJTVALDE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6535
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)