Merck
RIE156328792
Rieke Metals, Inc.
6-Oxo-6-(3-phenoxyphenyl)hexanoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 559.08
2 G
CHF 902.10
5 G
CHF 2’124.02
Lieferanten-SKU: 7056D-1G
CHF 559.08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 559.08
2 G
CHF 902.10
5 G
CHF 2’124.02
About This Item
Molekulargewicht:
298.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7056D-1G
CHF 559.08
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-oxo-6-(3-phenoxyphenyl)hexanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18O4/c19-17(11-4-5-12-18(20)21)14-7-6-10-16(13-14)22-15-8-2-1-3-9-15/h1-3,6-10,13H,4-5,11-12H2,(H,20,21)
InChIKey
NUOUSKWUPIYXDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7056d
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)