Merck
RIE156328476
Rieke Metals, Inc.
3'-chloro-5'-fluoro-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propiophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
Lieferanten-SKU: 6127-6100-51-1G
CHF 696.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6127-6100-51-1G
CHF 696.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-chloro-5-fluorophenyl)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H9ClF4O/c16-10-5-9(6-11(17)7-10)14(21)2-1-8-3-12(18)15(20)13(19)4-8/h3-7H,1-2H2
InChIKey
FWFAIDNCYQPOLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-6100-51
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)