Merck
RIE156328127
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H17BrO/c1-12-6-7-14(13(2)10-12)8-9-17(19)15-4-3-5-16(18)11-15/h3-7,10-11H,8-9H2,1-2H3
InChIKey
CVNSJDFPOBBIIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2700-18
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)