Wichtige Dokumente
RIE156328121
Rieke Metals, Inc.
4'-cyano-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6127-2700-10-1G
CHF 696.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6127-2700-10-1G
CHF 696.00
Iupac Name
4-[3-(2,4-dimethylphenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C18H17NO/c1-13-3-6-16(14(2)11-13)9-10-18(20)17-7-4-15(12-19)5-8-17/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3
InChIKey
IDNRXCAAHAFCSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)