Wichtige Dokumente
RIE156327198
Rieke Metals, Inc.
3'-Chloro-4'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6127-2300-34-1G
CHF 696.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6127-2300-34-1G
CHF 696.00
Iupac Name
1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11ClF2O/c16-13-9-11(4-7-14(13)18)15(19)8-3-10-1-5-12(17)6-2-10/h1-2,4-7,9H,3,8H2
InChIKey
RZCBMJGAEZQBTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)