Merck
RIE156326980
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(4-thiomethylphenyl)propiophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
Lieferanten-SKU: 6127-1500-18-1G
CHF 696.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6127-1500-18-1G
CHF 696.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H15BrOS/c1-19-15-8-5-12(6-9-15)7-10-16(18)13-3-2-4-14(17)11-13/h2-6,8-9,11H,7,10H2,1H3
InChIKey
SXMFFEJNJLKDGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-1500-18
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)