Merck
RIE156326620
Rieke Metals, Inc.
3'-fluoro-3-(2-methylphenyl)propiophenone
Größe auswählen
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
Lieferanten-SKU: 6127-0200-22-1G
CHF 696.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6127-0200-22-1G
CHF 696.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-fluorophenyl)-3-(2-methylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H15FO/c1-12-5-2-3-6-13(12)9-10-16(18)14-7-4-8-15(17)11-14/h2-8,11H,9-10H2,1H3
InChIKey
OCUBUGDWAQHSLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0200-22
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)