Merck
RIE156326563
Rieke Metals, Inc.
2'-cyano-3-phenylpropiophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(3-phenylpropanoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H13NO/c17-12-14-8-4-5-9-15(14)16(18)11-10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9H,10-11H2
InChIKey
JFEDUKJYCRYKIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0100-08
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)