Merck
RIE156326464
Rieke Metals, Inc.
4'-bromo-2-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-bromophenyl){2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C19H21BrN2O/c1-21-10-12-22(13-11-21)14-16-4-2-3-5-18(16)19(23)15-6-8-17(20)9-7-15/h2-9H,10-14H2,1H3
InChIKey
KMWNYNGALKAJGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0800-19
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)