Wichtige Dokumente
RIE156326382
Rieke Metals, Inc.
cyclopropyl 2-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]phenyl ketone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6126-0601-00-1G
CHF 696.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6126-0601-00-1G
CHF 696.00
Iupac Name
cyclopropyl[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H23NO3/c20-17(14-5-6-14)16-4-2-1-3-15(16)13-19-9-7-18(8-10-19)21-11-12-22-18/h1-4,14H,5-13H2
InChIKey
VIHPZPRHULWONI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)