Merck
RIE156325264
Rieke Metals, Inc.
3-chloro-4'-pyrrolidinomethyl benzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.8
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H18ClNO/c19-17-5-3-4-16(12-17)18(21)15-8-6-14(7-9-15)13-20-10-1-2-11-20/h3-9,12H,1-2,10-11,13H2
InChIKey
UVKZZQWHCZLWLJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0300-20
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)