Wichtige Dokumente
RIE156325134
Rieke Metals, Inc.
2-(Morpholinomethyl)benzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6126-0100-01-1G
CHF 696.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6126-0100-01-1G
CHF 696.00
Iupac Name
[2-(4-morpholinylmethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19NO2/c20-18(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(17)14-19-10-12-21-13-11-19/h1-9H,10-14H2
InChIKey
RBGNDEVPFOAICT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)