Wichtige Dokumente
RIE156324983
Rieke Metals, Inc.
4'-fluoro-3-thiomorpholinomethyl benzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6125-0700-23-1G
CHF 696.00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6125-0700-23-1G
CHF 696.00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(4-fluorophenyl)[3-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H18FNOS/c19-17-6-4-15(5-7-17)18(21)16-3-1-2-14(12-16)13-20-8-10-22-11-9-20/h1-7,12H,8-11,13H2
InChIKey
ZFMXZKJLJPOSFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)