Wichtige Dokumente
RIE156324975
Rieke Metals, Inc.
4'-carboethoxy-3-thiomorpholinomethyl benzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6125-0700-13-1G
CHF 696.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6125-0700-13-1G
CHF 696.00
Iupac Name
ethyl 4-[3-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)18-8-6-17(7-9-18)20(23)19-5-3-4-16(14-19)15-22-10-12-26-13-11-22/h3-9,14H,2,10-13,15H2,1H3
InChIKey
NTTVKWMQXSUTTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)