Merck
RIE156324853
Rieke Metals, Inc.
3-azetidinomethyl-3'-methoxybenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
[3-(1-azetidinylmethyl)phenyl](3-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19NO2/c1-21-17-8-3-7-16(12-17)18(20)15-6-2-5-14(11-15)13-19-9-4-10-19/h2-3,5-8,11-12H,4,9-10,13H2,1H3
InChIKey
VLCUIAYHRMSOGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0400-06
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)