Merck
RIE156324847
Rieke Metals, Inc.
ethyl 8-oxo-8-[3-(pyrrolidinomethyl)phenyl]octanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.48
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 8-oxo-8-[3-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]octanoate
Inchi Code
1S/C21H31NO3/c1-2-25-21(24)13-6-4-3-5-12-20(23)19-11-9-10-18(16-19)17-22-14-7-8-15-22/h9-11,16H,2-8,12-15,17H2,1H3
InChIKey
PMCRXLOCZBZYQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0309-00
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)