Wichtige Dokumente
RIE156324699
Rieke Metals, Inc.
2,4-dimethyl-3'-morpholinomethyl benzophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6125-0100-27-1G
CHF 696.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6125-0100-27-1G
CHF 696.00
Iupac Name
(2,4-dimethylphenyl)[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C20H23NO2/c1-15-6-7-19(16(2)12-15)20(22)18-5-3-4-17(13-18)14-21-8-10-23-11-9-21/h3-7,12-13H,8-11,14H2,1-2H3
InChIKey
SCWJCLUVVUTRQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)