Merck
RIE156324674
Rieke Metals, Inc.
ethyl 6-oxo-6-[4-(3-pyrrolinomethyl)phenyl]hexanoate
Größe auswählen
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
Lieferanten-SKU: 6124-0907-00-1G
CHF 696.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.41
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6124-0907-00-1G
CHF 696.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-[4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-6-oxohexanoate
Inchi Code
1S/C19H25NO3/c1-2-23-19(22)8-4-3-7-18(21)17-11-9-16(10-12-17)15-20-13-5-6-14-20/h5-6,9-12H,2-4,7-8,13-15H2,1H3
InChIKey
HWNSYQUZPUPKQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0907-00
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)